Learn More
Thermo Scientific™ Tapones enroscables y cierres herméticos para viales
Los tapones y cierres para viales con rosca Thermo Scientific™ se suministran en diferentes colores, con y sin septos montados, y se utilizan con una amplia variedad de muestreadores automáticos.
Marca: Thermo Scientific™ 60180-719
Descripción
Los tapones y cierres para viales con rosca Thermo Scientific™ se suministran en diferentes colores, con y sin septos montados, y se utilizan con una amplia variedad de muestreadores automáticos.
Especificaciones
Blanco o rojo | |
Negro | |
Junta de PTFE rojo/silicona blanca |
PTFE/Silicone | |
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | |
Thermo Scientific Spectra System AS3500/AS3000/AS1000/Surveyor/Accela LC, Agilent 1090, PE Autosystem |