Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Código de producto. 17383863 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Negro
Rojo
Verde
Septo:
PTFE roja / silicona blanca
Silicona blanca/PTFE beige; precortado, unido
Silicona blanca/PTFE beige; unido
Silicona blanca/PTFE rojo
Silicona blanca/poliimida roja
Silicona roja/PFTE marfil
Silicona roja/PTFE blanco
Silicona roja/PTFE marfil
Tipo de producto:
Rosca (AVCS™), nivel 2
Rosca, nivel 2
Tapón de rosca AVCS
Cantidad:
5000 paq.
Paquete de 100
Paquete de 1000
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Septo Tipo de producto Cantidad Tamaño de la unidad
17383863 Azul Silicona blanca/PTFE rojo Rosca (AVCS™), nivel 2 Paquete de 100 paquete de 100
17323863 Azul PTFE roja / silicona blanca Rosca (AVCS™), nivel 2 Paquete de 100 paquete de 100
17933611 Azul Silicona blanca/poliimida roja Tapón de rosca AVCS Paquete de 100 paquete de 100
17333863 Azul Silicona roja/PTFE marfil Rosca (AVCS™), nivel 2 5000 paq. paquete de 5000
17343863 Rojo Silicona roja/PTFE blanco Rosca (AVCS™), nivel 2 Paquete de 100 paquete de 100
17353863 Rojo Silicona roja/PTFE blanco Rosca (AVCS™), nivel 2 5000 paq. paquete de 5000
17363863 Rojo Silicona roja/PTFE blanco Rosca (AVCS™), nivel 2 Paquete de 1000 paquete de 1000
17373863 Azul Silicona roja/PTFE marfil Rosca (AVCS™), nivel 2 Paquete de 1000 paquete de 1000
17393863 Azul Silicona blanca/PTFE rojo Rosca (AVCS™), nivel 2 5000 paq. paquete de 5000
17303873 Rojo Silicona blanca/PTFE rojo Rosca (AVCS™), nivel 2 Paquete de 100 paquete de 100
17313873 Rojo Silicona blanca/PTFE rojo Rosca (AVCS™), nivel 2 5000 paq. paquete de 5000
17323873 Rojo Silicona blanca/PTFE rojo Rosca (AVCS™), nivel 2 Paquete de 1000 paquete de 1000
17333873 Azul Silicona blanca/PTFE rojo Rosca (AVCS™), nivel 2 Paquete de 1000 paquete de 1000
17343873 Azul Silicona blanca/PTFE beige; unido Rosca, nivel 2 Paquete de 100 paquete de 100
17353873 Azul Silicona blanca/PTFE beige; unido Rosca, nivel 2 5000 paq. paquete de 5000
17363873 Azul Silicona blanca/PTFE beige; unido Rosca, nivel 2 Paquete de 1000 paquete de 1000
17373873 Azul Silicona blanca/PTFE beige; precortado, unido Rosca, nivel 2 Paquete de 100 paquete de 100
17383873 Azul Silicona blanca/PTFE beige; precortado, unido Rosca, nivel 2 5000 paq. paquete de 5000
17393873 Azul Silicona blanca/PTFE beige; precortado, unido Rosca, nivel 2 Paquete de 1000 paquete de 1000
17805174 Azul Silicona roja/PFTE marfil Tapón de rosca AVCS Paquete de 100 paquete de 100
17825204 Negro Silicona blanca/PTFE rojo Tapón de rosca AVCS Paquete de 100 paquete de 100
17815214 Verde Silicona blanca/PTFE rojo Tapón de rosca AVCS Paquete de 100 paquete de 100
17875224 Verde Silicona roja/PTFE marfil Tapón de rosca AVCS Paquete de 100 paquete de 100
17895174 Amarillo Silicona blanca/PTFE rojo Tapón de rosca AVCS Paquete de 100 paquete de 100
17875194 Negro Silicona roja/PTFE marfil Tapón de rosca AVCS Paquete de 100 paquete de 100
17895204 Amarillo Silicona roja/PTFE marfil Tapón de rosca AVCS Paquete de 100 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Código de producto. 17383863 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6ASC9ST1
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice los tapones de rosca de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 2 con viales de rosca con una abertura de 9 mm para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la robustez y la reproducibilidad son fundamentales.
Utilice tapones de rosca de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales de rosca que tengan una abertura de 9 mm, incluidos nuestros viales de vidrio de 2 ml de rosca SureSTART y microviales de vidrio de rosca de alta recuperación de 1,7 ml para muestras de < 2 ml (nivel 2). Seleccione los productos de nivel 2 para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales. Elija entre tapones de polipropileno con septos de silicona/PTFE de uso general de varios valores de dureza diseñados para reducir los problemas relacionados con las de agujas del muestreador automático. Hay disponibles opciones de septos precortados y unidos. Nuestros tapones AVCS™ incorporan la tecnología de sistema avanzado de cierre de frascos para garantizar una compresión óptima de sellado al cerrar el vial. Utilice tapones de rosca AVCS con nuestros viales SureStop™ para un sellado eficaz, datos uniformes y mejorar el procesamiento de muestras.
Nuestros tapones de rendimiento de nivel 2 se fabrican y se prueban para garantizar un sangrado bajo, robustez y reproducibilidad de los resultados para sus análisis rutinarios de GC-MS y LC-MS.
Viales y tapones SureStop con sistema avanzado de cierre de frascos (AVCS):
Esta combinación patentada de tapón/vial con rosca cuenta con un diseño de anillo de sellado resistente al empuje, una compresión controlada del septo y un borde para el posicionamiento del tapón SureStop para garantizar un sellado eficaz que elimine el sobresellado excesivo o insuficiente, reduzca la evaporación de disolventes y genere menos interrupciones del muestreador automático. Los viales SureStop y los tapones AVCS son compatibles con todos los muestreadores automáticos de LC y GC. También contienen bajos niveles de lixiviables lo que los convierte en una alternativa ideal a los tapones unidos para quienes buscan espectros más limpios.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Material Polipropileno
Precortados No
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Septo Silicona blanca/PTFE rojo
Incluye Septum
Nivel Level 2
Dureza 45 shore
Línea de productos SureSTART nivel 2
Cantidad Paquete de 100
Grosor (métrico) 1 mm
Tamaño del tapón 9mm
Para utilizar con (equipo) Viales con rosca de 9 mm
Características ecológicas ACT Ecolabel (Silver)
ACT Label Yes
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Tipo de producto Rosca (AVCS™), nivel 2
Septum Color White/Red