Learn More
Thermo Scientific™ Tapones enroscables y cierres herméticos para viales
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los tapones y cierres para viales con rosca Thermo Scientific™ se suministran en diferentes colores, con y sin septos montados, y se utilizan con una amplia variedad de muestreadores automáticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tapón de plástico negro |
| Color | Black |
| Material | Plástico |
| Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific Spectra System AS3500/AS3000/AS1000/Surveyor/Accela LC, Agilent 1090, PE Autosystem |