Learn More
Sartorius™ Concentradores de centrífuga Vivaspin™ 2: membrana de triacetato de celulosa (CTA)
sin valor
161.00€ - 780.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Tipo de filtro | Filtro de membrana |
Para utilizar con (equipo) | Rotor de cestillos oscilantes (3 ml), rotor de ángulo fijo (2 ml) |
Material (membrana) | Triacetato de celulosa |
Volumen de muestra | 2 mL |
Código de producto | Marca | MWCO | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | MWCO | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10190991
|
Sartorius™
VS02U1 |
5 kDa | 25/paq. | N/A | ||||||
10140611
|
Sartorius™
VS02U2 |
5 kDa | 100/paq. | N/A | ||||||
11785785
![]() |
Sartorius™
|
10 kDa | 25/paq. |
232.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10448552
![]() |
Sartorius™
VS02V2 |
10 kDa | 100/paq. |
780.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11795785
![]() |
Sartorius™
VS02X1 |
20000 Da | 25/paq. | N/A | ||||||
10101331
![]() |
Sartorius™
VS02X2 |
20000 Da | 100/paq. |
780.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Los concentradores Vivaspin son dispositivos de ultrafiltración desechables para concentrar muestras biológicas. Vivaspin 2 se ha diseñado para su uso con muestras de 500 μl a 4 ml y se puede utilizar con rotores de cestillo basculante o de ángulo fijo que acepten tubos de centrífuga de 15 ml. El diseño de membrana vertical patentado de Vivaspin y la cámara de filtración de canal delgado (US 5,647,990) minimizan la contaminación de la membrana y proporcionan concentraciones a altas velocidades para soluciones repletas de partículas uniformes. Vivaspin 2 combina la velocidad de los productos Vivaspin con una baja superficie interna y área de membrana para alcanzar recuperaciones extraordinarias a partir de soluciones muy diluidas. Vivaspin 2 ofrece flexibilidad para la optimización de procesos. Con Vivaspin 2, se puede pipetear directamente el concentrado desde la cámara de punto muerto (integrada en la parte inferior del concentrador) o invertir la centrifugación del concentrado hacia el tapón de recuperación (que se puede sellar para almacenamiento); ambos métodos permiten recuperaciones de concentrados casi totales.
- Alta recuperación de retención de > 90 %
- Diseño de membrana vertical para una concentración ultrarrápida
- Compatibilidad de rotor universal
- Concentración de muestras segura gracias al volumen de punto muerto
- Recuperación cómoda del concentrado mediante pipeteo
- Centrifugación inversa opcional para recuperación de concentrado
- Graduación de volumen para una lectura y control sencillos
Especificaciones
Sí | |
Rotor de cestillos oscilantes (3 ml), rotor de ángulo fijo (2 ml) | |
2 mL | |
Concentrador centrífugo | |
126 mm |
Filtro de membrana | |
Triacetato de celulosa | |
No estéril | |
5 in |