Learn More
Sartorius™ Concentradores de centrífuga Vivaspin™ 2: membrana de triacetato de celulosa (CTA)
Tienda Sartorius Productos
Descripción
Los concentradores Vivaspin son dispositivos de ultrafiltración desechables para concentrar muestras biológicas. Vivaspin 2 se ha diseñado para su uso con muestras de 500 μl a 4 ml y se puede utilizar con rotores de cestillo basculante o de ángulo fijo que acepten tubos de centrífuga de 15 ml. El diseño de membrana vertical patentado de Vivaspin' y la cámara de filtración de canal delgado (US 5,647,990) minimizan la contaminación de la membrana y proporcionan concentraciones a altas velocidades para soluciones repletas de partículas uniformes. Vivaspin 2 combina la velocidad de los productos Vivaspin con una baja superficie interna y área de membrana para alcanzar recuperaciones extraordinarias a partir de soluciones muy diluidas. Vivaspin 2 ofrece flexibilidad para la optimización de procesos. Con Vivaspin 2, se puede pipetear directamente el concentrado desde la cámara de punto muerto (integrada en la parte inferior del concentrador) o invertir la centrifugación del concentrado hacia el tapón de recuperación (que se puede sellar para almacenamiento). Cualquiera de los dos métodos da lugar a una recuperación casi total del concentrado.
- Alta recuperación de retención de >90%
- Diseño de membrana vertical para una concentración ultrarrápida
- Compatibilidad de rotor universal
- Concentración de muestras segura gracias al volumen de punto muerto
- Recuperación cómoda del concentrado mediante pipeteo
- Centrifugación inversa opcional para recuperación de concentrado
- Graduación de volumen para una lectura y control sencillos
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Sí |
| Tipo de filtro | Filtro de membrana |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor de cestillos oscilantes (3 ml), rotor de ángulo fijo (2 ml) |
| Material (membrana) | Triacetato de celulosa |
| MWCO | 10 kDa |
| Volumen de muestra | 2 mL |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 25/paq. |
| Tipo | Concentrador centrífugo |
| Volumen (métrico) | 3 mL |
| Mostrar más |