Learn More
Sartorius™ Concentradores de centrífuga Vivaspin™ 2: membrana de triacetato de celulosa (CTA)
Código de producto. 10140611 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
20000 Da
5 kDa
Cantidad:
100/paq.
25/paq.
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. MWCO Cantidad unitSize
10140611 5 kDa 100/paq. paquete de 100
10190991 5 kDa 25/paq. paquete de 25
11785785 10 kDa 25/paq. 25 PCS
10448552 10 kDa 100/paq. paquete de 100
11795785 20000 Da 25/paq. 25 PCS
10101331 20000 Da 100/paq. paquete de 100
6 options
Código de producto. 10140611
Marca: Sartorius™ VS02U2
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
sin valor
Los concentradores Vivaspin son dispositivos de ultrafiltración desechables para concentrar muestras biológicas. Vivaspin 2 se ha diseñado para su uso con muestras de 500 μl a 4 ml y se puede utilizar con rotores de cestillo basculante o de ángulo fijo que acepten tubos de centrífuga de 15 ml. El diseño de membrana vertical patentado de Vivaspin' y la cámara de filtración de canal delgado (US 5,647,990) minimizan la contaminación de la membrana y proporcionan concentraciones a altas velocidades para soluciones repletas de partículas uniformes. Vivaspin 2 combina la velocidad de los productos Vivaspin con una baja superficie interna y área de membrana para alcanzar recuperaciones extraordinarias a partir de soluciones muy diluidas. Vivaspin 2 ofrece flexibilidad para la optimización de procesos. Con Vivaspin 2, se puede pipetear directamente el concentrado desde la cámara de punto muerto (integrada en la parte inferior del concentrador) o invertir la centrifugación del concentrado hacia el tapón de recuperación (que se puede sellar para almacenamiento). Cualquiera de los dos métodos da lugar a una recuperación casi total del concentrado.
  • Alta recuperación de retención de >90%
  • Diseño de membrana vertical para una concentración ultrarrápida
  • Compatibilidad de rotor universal
  • Concentración de muestras segura gracias al volumen de punto muerto
  • Recuperación cómoda del concentrado mediante pipeteo
  • Centrifugación inversa opcional para recuperación de concentrado
  • Graduación de volumen para una lectura y control sencillos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables
Tipo de filtro Filtro de membrana
Para utilizar con (equipo) Rotor de cestillos oscilantes (3 ml), rotor de ángulo fijo (2 ml)
Material (membrana) Triacetato de celulosa
MWCO 5 kDa
Volumen de muestra 2 mL
Esterilidad No estéril
Cantidad 100/paq.
Tipo Concentrador centrífugo
Volumen (métrico) 2 mL
Longitud (imperial) 5 in
Longitud (métrico) 126 mm