Learn More
Sartorius Sistema de prueba de esterilidad reutilizable: agujas de entrada
Agujas de entrada para su uso con el sistema de pruebas de esterilidad reutilizable.
85.55€ - 145.00€
Especificaciones
Monouso | Reutilizable |
---|---|
Tipo di filtro | Aguja de entrada |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sistema de prueba de esterilidad reutilizable |
Materiale | Acero inoxidable |
Sterilità | Non-sterile |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15982550
|
Sartorius
16964 |
Agujas de entrada largas |
85.55€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10183991
|
Sartorius
16964-----3 |
Agujas de entrada cortas |
145.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Aguja de entrada - 14-555-844
- Acero inoxidable
- Para pruebas de ampollas, frascos de infusión
- Perfora los septos de caucho en el lateral para evitar el bloqueo por partículas de caucho de la perforación
- Diám. de boquilla de manguera de salida de 5 mm
- Tamaño largo
- Acero inoxidable
- Para pruebas de ampollas, frascos de infusión
- Perfora los septos de caucho en el lateral para evitar el bloqueo por partículas de caucho de la perforación
- Diám. de boquilla de manguera de salida de 5 mm
- Tamaño corto
Especificaciones
Reutilizable | |
Sistema de prueba de esterilidad reutilizable | |
Non-sterile | |
5 mm |
Aguja de entrada | |
Acero inoxidable | |
0,2 in |