Learn More
Sartorius Sistema de prueba de esterilidad reutilizable: agujas de entrada
Agujas de entrada para su uso con el sistema de pruebas de esterilidad reutilizable.
Marca:  Sartorius 16964-----3
128.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10183991
  • 145.00€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Descripción
Aguja de entrada - 14-555-844
  • Acero inoxidable
  • Para pruebas de ampollas, frascos de infusión
  • Perfora los septos de caucho en el lateral para evitar el bloqueo por partículas de caucho de la perforación
  • Diám. de boquilla de manguera de salida de 5 mm
  • Tamaño largo
Aguja de entrada - 14-555-845
  • Acero inoxidable
  • Para pruebas de ampollas, frascos de infusión
  • Perfora los septos de caucho en el lateral para evitar el bloqueo por partículas de caucho de la perforación
  • Diám. de boquilla de manguera de salida de 5 mm
  • Tamaño corto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Reutilizable
Sistema de prueba de esterilidad reutilizable
Non-sterile
0,2 in
Aguja de entrada
Acero inoxidable
Agujas de entrada cortas
5 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Sartorius Sistema de prueba de esterilidad reutilizable: agujas de entrada > Agujas de entrada; tipo: Corto