Learn More
Sartorius Sistema de prueba de esterilidad reutilizable: agujas de entrada
Tienda Sartorius ProductosDescripción
Aguja de entrada - 14-555-844
- Acero inoxidable
- Para pruebas de ampollas, frascos de infusión
- Perfora los septos de caucho en el lateral para evitar el bloqueo por partículas de caucho de la perforación
- Diám. de boquilla de manguera de salida de 5 mm
- Tamaño largo
- Acero inoxidable
- Para pruebas de ampollas, frascos de infusión
- Perfora los septos de caucho en el lateral para evitar el bloqueo por partículas de caucho de la perforación
- Diám. de boquilla de manguera de salida de 5 mm
- Tamaño corto
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Reutilizable |
| Tipo de filtro | Aguja de entrada |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de prueba de esterilidad reutilizable |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Tipo | Agujas de entrada largas |
| Diámetro (imperial) interior | 0,2 in |
| Diámetro interior (métrico) | 5 mm |