Learn More
Sartorius Filtros de microfibra de vidrio
sin valor
19.00€ - 186.00€
Especificaciones
Color (general) Blanco
Tipo Filtros de microfibra de vidrio
Formato Disco de filtro
Para utilizar con (aplicación) Ideales para análisis críticos en los que las impurezas pueden eliminarse del filtro
Material Vidrio de borosilicato
Ver más especificaciones
Productos 31
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Grado Particle Retention Grosor (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Grado Particle Retention Grosor (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11790436
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
FT-3-1104-125
12,5 cm MGD 2,7 μm 0,05 cm
119.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11717415
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
FT-3-1104-150
15 cm MGD 2,7 μm 0,05 cm
149.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11770436
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
FT-3-1104-100
10 cm MGD 2,7 μm 0,05 cm
83.10€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11707415
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
FT-3-1104-090
9 cm MGD 2,7 μm 0,05 cm
71.10€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11760436
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
FT-3-1104-070
7 cm MGD 2,7 μm 0,05 cm
46.80€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11797405
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
FT-3-1104-047
4,7 cm MGD 2,7 μm 0,05 cm
27.70€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11750436
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
FT-3-1104-050
5 cm MGD 2,7 μm 0,05 cm
29.40€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10008844
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
FT-3-1104-013
1,3 cm MGD 2,7 μm 0,05 cm
32.90€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10357741
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
FT-3-1104-025
2,5 cm MGD 2,7 μm 0,05 cm
19.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15972860
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
FT-3-1102-240
24 cm MGB 1 μm 0,07 cm
170.00€
paquete de 25
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11700436
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
FT-3-1102-150
15 cm MGB 1 μm 0,07 cm
186.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10602602
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
FT-3-1102-090
9 cm MGB 1 μm 0,07 cm
84.60€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11780426
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
FT-3-1102-110
11 cm MGB 1 μm 0,07 cm
111.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11750426
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
FT-3-1102-070
7 cm MGB 1 μm 0,07 cm
65.60€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11740426
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
FT-3-1102-055
5,5 cm MGB 1 μm 0,07 cm
48.30€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11730426
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
FT-3-1102-050
5 cm MGB 1 μm 0,07 cm
43.30€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11720426
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
FT-3-1102-047
4,7 cm MGB 1 μm 0,07 cm
43.30€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11780416
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
FT-3-1101-240
24 cm MGA 1,6 μm 0,02 cm
142.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10573262
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
FT-3-1102-025
2,5 cm MGB 1 μm 0,07 cm
22.80€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15962860
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
FT-3-1102-024
2,4 cm MGB 1 μm 0,07 cm
22.40€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11790416
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
FT-3-1102-021
2,1 cm MGB 1 μm 0,07 cm
22.40€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10203481
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
FT-3-1101-110
11 cm MGA 1,6 μm 0,02 cm
106.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11795296
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
FT-3-1101-100
10 cm MGA 1,6 μm 0,02 cm
90.10€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10260102
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
FT-3-1101-080
8 cm MGA 1,6 μm 0,02 cm
78.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10089620
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
FT-3-1101-090
9 cm MGA 1,6 μm 0,02 cm
78.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10223381
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
FT-3-1101-055
5,5 cm MGA 1,6 μm 0,02 cm
45.10€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10692592
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
FT-3-1101-070
7 cm MGA 1,6 μm 0,02 cm
60.80€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10769412
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
FT-3-1101-050
5 cm MGA 1,6 μm 0,02 cm
45.10€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10707081
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
FT-3-1101-047
4,7 cm MGA 1,6 μm 0,02 cm
50.30€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11735296
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
FT-3-1101-037
3,7 cm MGA 1,6 μm 0,02 cm
33.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10527631
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
FT-3-1101-025
2,5 cm MGA 1,6 μm 0,02 cm
32.90€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los filtros de microfibra de vidrio sin ligante se han fabricado con borosilicato al 100 %, son muy puros y extremadamente blancos. Mantienen su rendimiento tras largos periodos a diferencia de los filtros de celulosa cuya tasa de filtración cae rápidamente conforme aumenta la carga de partículas. Ideales para análisis críticos en los que las impurezas pueden eliminarse del filtro. Además, los filtros de microfibra de vidrio sin ligante son resistentes a temperaturas de hasta 500 o 550 °C (grado MG 550-HA).
Están disponibles en diferentes formatos como rollos, discos y láminas.
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Disco de filtro
Vidrio de borosilicato
500 °C o 550 °C
Filtros de microfibra de vidrio
Ideales para análisis críticos en los que las impurezas pueden eliminarse del filtro
Alto