Learn More
Sartorius Filtros de microfibra de vidrio
sin valor
Marca: Sartorius FT-3-1102-024
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Los filtros están fabricados en borosilicato al 100 %, y son muy puros y extremadamente blancos
- Mantienen su rendimiento tras largos períodos a diferencia de los filtros de celulosa, cuya tasa de filtración cae rápidamente conforme aumenta la carga de partículas.
- Ideales para análisis críticos en los que las impurezas pueden eliminarse del filtro
- Resistente a temperaturas de hasta 500 o 550 °C (grado MG 550-HA)
- Disponibles en diferentes formatos como rollos, discos y láminas
Especificaciones
Blanco | |
MGB | |
Filtros de microfibra de vidrio | |
Ideales para análisis críticos en los que las impurezas pueden eliminarse del filtro | |
Alto | |
500 °C o 550 °C | |
2,4 cm |
100 s | |
1 μm | |
Disco de filtro | |
Vidrio de borosilicato | |
95 | |
0,07 cm | |
143 |