Learn More
Sartorius Filtros de microfibra de vidrio
sin valor
Marca: Sartorius FT-3-1104-125
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Los filtros están fabricados en borosilicato al 100 % y son muy puros y extremadamente blancos.
- Mantienen su rendimiento tras largos períodos a diferencia de los filtros de celulosa, cuya tasa de filtración cae rápidamente conforme aumenta la carga de partículas.
- Ideales para análisis críticos en los que las impurezas pueden eliminarse del filtro
- Resistentes a temperaturas de hasta 500 o 550 °C (grado MG 550-HA)
- Disponibles en diferentes formatos como rollos, discos y láminas
Especificaciones
Blanco | |
MGD | |
Filtros de microfibra de vidrio | |
Ideales para análisis críticos en los que las impurezas pueden eliminarse del filtro | |
Alto | |
500 °C o 550 °C | |
12,5 cm |
18 s | |
2,7 μm | |
Disco de filtro | |
Vidrio de borosilicato | |
18,5 | |
0,05 cm | |
120 |