Learn More
Sartorius Filtros de microfibra de vidrio
sin valor
Marca:  Sartorius FT-3-1101-025
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10527631
  • 32.90€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los filtros están fabricados en borosilicato al 100 % y son muy puros y extremadamente blancos.
  • Mantienen su rendimiento tras largos períodos a diferencia de los filtros de celulosa, cuya tasa de filtración cae rápidamente conforme aumenta la carga de partículas.
  • Ideales para análisis críticos en los que las impurezas pueden eliminarse del filtro
  • Resistentes a temperaturas de hasta 500 o 550 °C (grado MG 550-HA)
  • Disponibles en diferentes formatos como rollos, discos y láminas
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
MGA
Filtros de microfibra de vidrio
Ideales para análisis críticos en los que las impurezas pueden eliminarse del filtro
Alto
500 °C o 550 °C
2,5 cm
40 s
1,6 μm
Disco de filtro
Vidrio de borosilicato
36
0,02 cm
52