Learn More
Sartorius Papeles de filtro de grado cualitativo 293
Estos papeles de filtro para análisis cualitativo se utilizan esencialmente para fines analíticos y análisis rutinarios, cuando no se requieran análisis gravimétricos. Son resistentes a la humedad y pueden usarse para la filtración por presión y en vacío.
11.80€ - 41.90€
Especificaciones
Formato | Rodee con un círculo |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Conical Funnel |
Material | Cotton Linters, Refined Pulp |
Particle Retention | De 1 a 2 μm |
Tamaño de poro | 1 to 2 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Price | Quantity & Availability | ||||||
10731553
|
Sartorius
FT-3-211-185 |
185 mm |
41.90€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10790393
|
Sartorius
FT-3-211-150 |
150 mm |
28.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10225801
|
Sartorius
FT-3-211-125 |
125 mm |
21.50€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11731195
|
Sartorius
FT-3-211-090 |
90 mm |
12.80€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10322072
|
Sartorius
FT-3-211-110 |
110 mm |
16.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11721195
|
Sartorius
FT-3-211-070 |
70 mm |
12.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11711195
|
Sartorius
FT-3-211-055 |
55 mm |
11.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Description
Fabricados con pulpa refinada y linters de algodón con un > 95 % de contenido de celulosa-α. Contenido de ceniza del < 0.1 % según DIN 54370. Con resistencia a la humedad.Specifications
Rodee con un círculo | |
Cotton Linters, Refined Pulp | |
1 to 2 μm | |
293 | |
0,15 mm |
Conical Funnel | |
De 1 a 2 μm | |
De 300 s | |
100/paq. | |
Qualitative Filter Paper |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sartorius Papeles de filtro de grado cualitativo 293