Learn More
Sartorius Papeles de filtro para análisis cualitativo de grado 293
Estos papeles de filtro para análisis cualitativo se utilizan esencialmente para fines analíticos y análisis rutinarios, cuando no se requieran análisis gravimétricos. Son resistentes a la humedad y pueden usarse para la filtración por presión y en vacío.
Marca:  Sartorius FT-3-211-150
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10790393
  • 26.90€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricados con pulpa refinada y linters de algodón con > 95 % de contenido de celulosa-α. Contenido de ceniza del < 0.1 % según DIN 54370. Con resistencia a la humedad.
Especificaciones
Especificaciones
Disco
De 300 s
100/paq.
150 mm
De 1 a 2 μm
293
0,15 mm