Learn More
Sartorius Papeles de filtro para análisis cualitativo de grado 293
Estos papeles de filtro para análisis cualitativo se utilizan esencialmente para fines analíticos y análisis rutinarios, cuando no se requieran análisis gravimétricos. Son resistentes a la humedad y pueden usarse para la filtración por presión y en vacío.
Marca: Sartorius FT-3-211-070
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Fabricados con pulpa refinada y linters de algodón con > 95 % de contenido de celulosa-α. Contenido de ceniza del < 0.1 % según DIN 54370. Con resistencia a la humedad.Especificaciones
Disco | |
De 300 s | |
100/paq. | |
70 mm |
De 1 a 2 μm | |
293 | |
0,15 mm |