Learn More
Eppendorf™ Placas SafeCode
Las placas con código de barras SafeCode permiten una identificación segura y fiable de las muertras en el laboratorio. Diferentes tipos de placas disponibles.
188.00€ - 508.00€
Especificaciones
Código de barras | Includes Barcode |
---|---|
Formato | Estándar SBS |
Línea de productos | Eppendorf |
Color | Clear |
Material | Polypropylene |
Código de producto | Marca | matriz, red, conjunto | Tipo de producto | Volumen del pocillo (métrico) | Forma del pocillo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | matriz, red, conjunto | Tipo de producto | Volumen del pocillo (métrico) | Forma del pocillo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17805938
![]() |
Eppendorf™
0030113560 |
8 x 12 | PCR Plate | 250 μl | Conical Bottom (V-well) |
188.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17825938
![]() |
Eppendorf™
0030113586 |
8 x 12 | Microplaca | 320 μl | Round, Conical Bottom (V-well) |
381.00€
paquete de 80 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17855938
![]() |
Eppendorf™
0030113543 |
8 x 12 | Deepwell Plate | 500 μl | Round Bottom (U-well) |
453.00€
paquete de 40 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17875928
![]() |
Eppendorf™
0030113535 |
8 x 12 | Deepwell Plate | 1000 μl | Round Bottom (U-well) |
211.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17835938
![]() |
Eppendorf™
0030113527 |
8 x 12 | Deepwell Plate | 2000 μl | Round Bottom (U-well) |
240.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17845938
![]() |
Eppendorf™
0030113578 |
16 x 24 | PCR Plate | 45 μl | Conical Bottom (V-well) |
267.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17815938
![]() |
Eppendorf™
0030113551 |
16 x 24 | Deepwell Plate | 200 μl | Round Bottom (U-well) |
508.00€
paquete de 40 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- 3-level coding for safe sample and vessel identification
- Codes on three sides of plates for flexible reading
- ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 30% damaged codes
- Additional, ID-specific information on plates available via Eppendorf™ DataPort for documentation purposes
- Direct import into eLabInventory and eLabJournal software for convenient handling
- Import to other database systems possible
- Manufactured from high-quality polypropylene for highest sample purity
Especificaciones
Includes Barcode | |
Eppendorf | |
Polypropylene | |
Estéril | |
PCR Ready |
Estándar SBS | |
Clear | |
96 | |
Sin tratar |