Learn More
Eppendorf™ Placas SafeCode
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17805938 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
matriz, red, conjunto:
16 x 24
8 x 12
Tipo de producto:
Microplaca
Placa PCR
Placa de pocillos profundos
Volumen del pocillo (métrico):
45 μl
200 μl
250 μl
320 μl
500 μl
1000 μl
2000 μl
Forma del pocillo:
Base cónica (pocillo V)
Base redonda (pocillo U)
Base redonda y cónica (pocillo V)
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 25
paquete de 40
paquete de 80
Código de producto. 17805938
Marca: Eppendorf™ 0030113560
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las placas con código de barras SafeCode permiten una identificación segura y fiable de las muertras en el laboratorio. Diferentes tipos de placas disponibles.
  • 3-level coding for safe sample and vessel identification
  • Codes on three sides of plates for flexible reading
  • ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 30% damaged codes
  • Additional, ID-specific information on plates available via Eppendorf™ DataPort for documentation purposes
  • Direct import into eLabInventory and eLabJournal software for convenient handling
  • Import to other database systems possible
  • Manufactured from high-quality polypropylene for highest sample purity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Includes Barcode
Formato Estándar SBS
matriz, red, conjunto 8 x 12
Línea de productos Eppendorf
Color Clear
Tipo de producto Placa PCR
Estilo de falda Skirted
Material Polypropylene
Volumen del pocillo (métrico) 250 μl
N.° de pocillos 96
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Base cónica (pocillo V)
Cantidad 25 placas
Fit for Purpose PCR Ready