Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Interfaz de ordenador RS 232
Interfaz de ordenador RS 232 (USB 1.1 opcional) para configurar los parámetros a través del ordenador. Para usar con el controlador multifunción MC1500 (400 000)
Marca: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400030
Descripción
Interfaz de ordenador RS 232 (USB 1.1 opcional) para configurar los parámetros a través del ordenador. Para usar con el controlador multifunción MC1500 (400 000)
Especificaciones
Cable convertidor | |
Iluminación para estereomicroscopía | |
5 ft. |
RS 232 | |
Controlador VisiLED MC1500 | |
1500 mm |