Learn More
Eppendorf™ Rotor F-35-30-17
Diseñado para utilizar las centrífugas Eppendorf
538.00€ - 804.00€
Especificaciones
RCF máx. | 2.750 x g |
---|---|
Vel. máx | 4.400 rpm |
Para utilizar con (equipo) | F-35-30-17 |
Ángulo | 45 ° |
Código de producto | Marca | N.º de lugares | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de lugares | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10379901
|
Eppendorf™
5702705004 |
10 |
538.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10369901
|
Eppendorf™
5702704008 |
20 |
804.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Velocidad máxima: 2.750 x g (4.400 rpm)
- Rotor de alta capacidad para 20 tubos cónicos de 15 ml o 30 tubos de vidrio de 15 ml
- Incluye insertos para tubos cónicos de 15 ml y alfombrillas de goma para tubos de vidrio
Especificaciones
2.750 x g | |
4.400 rpm | |
F-35-30-17 | |
45 ° |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Eppendorf™ Rotor F-35-30-17