Descripción
- Velocidad máxima: 2.750 × g (4.400 rpm)
- Rotor de alta capacidad para 20 tubos cónicos de 15 ml o 30 tubos de vidrio de 15 ml
- Incluye insertos para tubos cónicos de 15 ml y alfombrillas de goma para tubos de vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Rotor con 30 manguitos de acero para recipientes de 15 ml |
| RCF máx. | 2.750 x g |
| Vel. máx | 4.400 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | F-35-30-17 |
| Ángulo | 45 ° |
| Incluye | 30 manguitos de acero para recipientes de 15 ml, con 20 adaptadores para tubos cónicos y 30 alfombrillas de goma para tubos de fondo redondo |
| N.º de lugares | 20 |