Learn More
Eppendorf™ Rotor F-35-30-17
Código de producto. 10379901 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
N.º de lugares:
10
20
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de lugares unitSize
10379901 10 cada uno
10369901 20 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10379901 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5702705004
Diseñado para utilizar las centrífugas Eppendorf
  • Velocidad máxima: 2.750 × g (4.400 rpm)
  • Rotor de alta capacidad para 20 tubos cónicos de 15 ml o 30 tubos de vidrio de 15 ml
  • Incluye insertos para tubos cónicos de 15 ml y alfombrillas de goma para tubos de vidrio
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Aluminio
Tipo Rotor con 10 manguitos de acero para recipientes de 15 ml
RCF máx. 2.750 x g
Vel. máx 4.400 rpm
Para utilizar con (equipo) F-35-30-17
Ángulo 45 °
Incluye 10 manguitos de acero para recipientes de 15 ml, con 10 adaptadores para tubos cónicos y 10 alfombrillas de goma para tubos de fondo redondo
N.º de lugares 10