Learn More
BRAND™ Puntas con filtro robóticas, manipulación de líquidos BIO-CERT™, estériles
Las puntas con filtro de pipeta ofrecen una calidad fiable para realizar análisis precisos y exigentes con la estación de manipulación robótica de líquidos de pipeteo.
Marca: BRAND™ 734674
186.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Las materias primas están libres de DiHEMDA y oleamida.Las puntas se fabrican en BRAND en condiciones de sala limpia controladas y se envasan automáticamente.No se utilizan agentes de separación ni auxiliares de demolición.Todas las puntas en gradilla y puntas con filtro de hasta 1000 μl están libres de ADN (< 40 fg), ARNasa (< 8,6 fg), endotoxinas (< 1 pg) y ATP (< 1 fg).
- Para usar las puntas con robots de pipeteo, estas deben coincidir con el modo de funcionamiento del robot en términos de geometría y propiedades de la superficie.Las puntas de pipeta robóticas y las puntas con filtro robóticas BRAND cumplen todos los requisitos para su uso con el robot de pipeteo de la estación de manipulación de líquidos.
Especificaciones
40 μl a 1000 μl | |
Estéril | |
Puntas robóticas con filtro |
Con filtro | |
TipRack (960/paq.) | |
Polipropileno |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Título del producto
BRAND™ Puntas con filtro robóticas, manipulación de líquidos BIO-CERT™, estériles > Volumen:De 40 to 1000 μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido