Description
- epT.I.P.S. El movimiento se puede utilizar con epMotion™ 96 o integrado en su estación de trabajo como un sistema de recarga cuando se combina con el portapuntas
- Las puntas de recarga de alta calidad se entregan en un PET Bandeja termoformada con tapa sellada. La actualización al soporte de puntas de aluminio esterilizable en autoclave, que reemplaza la caja desechable, proporciona una reducción de desechos de hasta un 40 %.
- Eppendorf consumibles y por tanto también epT.I.P.S. Las puntas de pipeta Motion como sistema de recarga se envían en un embalaje compuesto por al menos un 62 % de cartón reciclado.
Specifications
Specifications
| Volumen (métrico) | De 0,5 a 50 μL |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Limpio para PCR |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Formato | Gradilla de puntas colgante |
| Estilo de punta | estándar, Recto |
| Tipo de producto | Puntas robóticas |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (equipo) | Eppendorf epMotion |
| Show More |