Learn More
Eppendorf Puntas de pipeta epT.I.P.S.™ Motion
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30019051 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μL
50 μL
300 μL
1000 μL
Esterilidad:
Estéril
Limpio para PCR
No estéril
filtradas por:
Filtrado
No filtrado
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad filtradas por unitSize
30019051 50 μL Limpio para PCR Filtrado paquete de 960
30019024 10 μL No estéril No filtrado paquete de 960
30019033 10 μL Limpio para PCR Filtrado paquete de 960
30019048 10 μL Estéril No filtrado paquete de 960
30019054 10 μL Estéril Filtrado paquete de 960
30019043 50 μL No estéril No filtrado paquete de 960
30019037 50 μL Estéril No filtrado paquete de 960
30019028 50 μL Estéril Filtrado paquete de 960
30019044 300 μL No estéril No filtrado paquete de 960
30019034 300 μL Limpio para PCR Filtrado paquete de 960
30019035 300 μL Estéril No filtrado paquete de 960
30019049 300 μL Estéril Filtrado paquete de 960
30019032 1000 μL No estéril No filtrado paquete de 960
30019039 1000 μL Limpio para PCR Filtrado paquete de 960
30019027 1000 μL Estéril No filtrado paquete de 960
30019041 1000 μL Estéril Filtrado paquete de 960
16 options
Código de producto. 30019051
Marca: Eppendorf 0030014413
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las puntas de pipeta Eppendorf Totally Integrated Pipetting System (epT.I.P.S.) Motion han sido desarrolladas para trabajar en perfecta combinación con nuestra plataforma epMotion.
  • Los procesos de pipeteo automatizados exigen mucho del diseño y material de las puntas de pipeta utilizadas
  • Eppendorf ha diseñado especialmente las puntas de pipeta epT.I.P.S. Motion para el uso en epMotion™ 5070, 5073 y la 5075 Liquid Handling Workstation
  • Puntas de pipeta epT.I.P.S. Motion, con y sin filtro, suministradas en racks limpios y resistentes a la torsión
  • La fabricación de alta precisión garantiza un encaje perfecto y una dispensación extremadamente exacta. Es más, las puntas han sido optimizadas para una eyección automática simple en el recipiente colector de la estación de manejo de líquidos. Las epT.I.P.S. Motion también se pueden integrar en la estación de trabajo como un sistema de rellenado
  • Empaquetadas en racks libres de contaminación, las puntas de pipeta epT.I.P.S. Motion están disponibles en los siguientes grados de pureza: Eppendorf Quality estándar, PCR clean, Sterile, PCR clean y Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 50 μL
filtradas por Filtrado
Esterilidad Limpio para PCR
Color Claro
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Formato Caja
Estilo de punta Estándar, Straight
Tipo de producto Puntas robotizadas
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Eppendorf epMotion
Graduado No