Learn More
Masterflex™ Reusable White Acetal Copolymer Hose Clamp
53.20€ - 175.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Abrazadera para tubos |
---|---|
Material | Copolímero de acetal |
Cantidad de embalaje | 100/pack |
Color | Blanco |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11755169
|
Masterflex™
06832-12 |
Encaja en tubos con DI de 5,84 × 6,6 mm (0,61 × 0,70 pulgadas) |
61.95€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12409660
|
Masterflex™
06832-02 |
Encaja en tubos con DI de 5,84 × 6,6 mm (0,35 × 0,39 pulgadas) |
169.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15335922
|
Masterflex™
06832-04 |
Encaja en tubos con DI de 5,84 × 6,6 mm (0,40 × 0,45 pulgadas) |
175.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12429660
|
Masterflex™
06832-08 |
Encaja en tubos con DI de 5,84 × 6,6 mm (0,51 × 0,59 pulgadas) |
53.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12363830
|
Masterflex™
06832-01 |
Encaja en tubos con DI de 5,84 × 6,6 mm (0,23 × 0,26 pulgadas) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Abrazadera para tubos | |
Copolímero de acetal | |
100/pack | |
Blanco |