Learn More
Masterflex™ Abrazadera de manguera de copolímero acetálico blanca reutilizable
Código de producto. 11755169
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
0,35 x 0,39 in Diámetro interno de los tubos
0,40 x 0,45 in Diámetro interno de los tubos
0,51 x 0,59 in Diámetro interno de los tubos
0,61 x 0,70 in Diámetro interno de los tubos
Encaja en tubos con DI de 5,84 × 6,6 mm (0,23 × 0,26 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con unitSize
11755169 0,61 x 0,70 in Diámetro interno de los tubos 100 PCS
12363830 Encaja en tubos con DI de 5,84 × 6,6 mm (0,23 × 0,26 pulgadas) paquete de 100
12409660 0,35 x 0,39 in Diámetro interno de los tubos 100 PCS
15335922 0,40 x 0,45 in Diámetro interno de los tubos 100 PCS
12429660 0,51 x 0,59 in Diámetro interno de los tubos paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11755169 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0683212
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Specifikationer
Material Copolímero de acetal
Para utilizar con 0,61 x 0,70 in Diámetro interno de los tubos
Cantidad de embalaje 100/Paq.
Color Blanco
Tipo de producto Abrazadera para tubos
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.