Learn More
Masterflex™ Reusable White Acetal Copolymer Hose Clamp
Marca:  Masterflex™ 06832-02
Detalles adicionales : Peso : 0.13610kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12409660
  • 169.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Abrazadera para tubos
Encaja en tubos con DI de 5,84 × 6,6 mm (0,35 × 0,39 pulgadas)
Blanco
Copolímero de acetal
100/pack