Learn More
Masterflex™ Abrazadera de manguera de copolímero acetálico blanca reutilizable
Código de producto. 15335922
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
0,35 x 0,39 in Diámetro interno de los tubos
0,40 x 0,45 in Diámetro interno de los tubos
0,51 x 0,59 in Diámetro interno de los tubos
0,61 x 0,70 in Diámetro interno de los tubos
Encaja en tubos con DI de 5,84 × 6,6 mm (0,23 × 0,26 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con unitSize
15335922 0,40 x 0,45 in Diámetro interno de los tubos 100 PCS
12363830 Encaja en tubos con DI de 5,84 × 6,6 mm (0,23 × 0,26 pulgadas) paquete de 100
11755169 0,61 x 0,70 in Diámetro interno de los tubos 100 PCS
12409660 0,35 x 0,39 in Diámetro interno de los tubos 100 PCS
12429660 0,51 x 0,59 in Diámetro interno de los tubos paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15335922 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0683204
Solo quedan null
Especificaciones
Material Copolímero de acetal
Para utilizar con 0,40 x 0,45 in Diámetro interno de los tubos
Cantidad de embalaje 100/Paq.
Color Blanco
Tipo de producto Abrazadera para tubos