Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ ADC Enrichment
El enriquecimiento ADC Remel se utiliza en medios Middlebrook.
259.00€ - 298.00€
Especificaciones
Descripción | Agar diferencial de acetato (agar de acetato de sodio) |
---|---|
Formato | Inclinación D |
Tipo de producto | Enriquecimiento |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15482913
|
Thermo Scientific™
R450591 |
10 mL | N/A | ||||||
11933262
|
Thermo Scientific™
R450592 |
20 mL |
298.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El enriquecimiento ADC Remel se utiliza en medios Middlebrook.
Especificaciones
Agar diferencial de acetato (agar de acetato de sodio) | |
Inclinación D | |
Enriquecimiento |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Thermo Scientific™ Remel™ ADC Enrichment