Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ ADC Enrichment
Descripción
El enriquecimiento ADC Remel se utiliza en medios Middlebrook.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Agar diferencial de acetato (agar de acetato de sodio) |
| Formato | Inclinación D |
| Tipo de producto | Enriquecimiento |
| Cantidad | 20 mL |