Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ ADC Enrichment
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
20 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
El enriquecimiento ADC Remel se utiliza en medios Middlebrook.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Agar diferencial de acetato (agar de acetato de sodio) |
| Formato | Inclinación D |
| Tipo de producto | Enriquecimiento |
| Cantidad | 10 mL |