Learn More
Eppendorf Micropipetas monocanal de volumen fijo Reference™ 2
GREENER_CHOICE
Precisión y exactitud de primera clase probadas, una larga vida útil y un diseño ergonómico
Marca:  Eppendorf 4925000081
200.00 EUR hasta el 2025-07-31
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15753509
  • 217.00€ / cada uno
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Usar código promocional 24075 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
0,8
Amarillo
Pipeta de volumen fijo
0,2
Autoclavable
1
25 μl
Videos
  • Eppendorf Reference 2 - Simple Adjustment
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:41
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:41
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf Reference 2 - Simple Adjustment
  • Eppendorf Reference 2 - A flight through the new legend
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Eppendorf Reference 2 - A flight through the new legend
    • Eppendorf Reference 2 - The New Legend
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Eppendorf Reference 2 - The New Legend
    • Eppendorf Reference 2 - Eppendorf TrackIT
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Eppendorf Reference 2 - Eppendorf TrackIT
      Certificados
      Promociones
      Promociones
      Título del producto
      Eppendorf Micropipetas monocanal de volumen fijo Reference™ 2 > 25 μl; botón de funcionamiento amarillo; para utilizar con puntas de pipeta de 200 μl