Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Casquillo reductor para 0,64 cm (1/8 pulg) Conectores
Conexiones del sistema sin fugas que mejoran la cromatografía para los sistemas que no son MS
58.40€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | 1,9 cm (1 x 8 pulg) Conectores |
---|---|
Material | Grafito |
Longitud (métrico) | 6,6 mm |
Anchura (métrico) | 6,4 mm |
Tipo | Empalme de reducción |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10412371
|
Trajan Scientific and Medical™
0726283 |
1,59 mm |
58.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10045300
|
Trajan Scientific and Medical™
0726270 |
0,8 mm |
58.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 19-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Facilidad de uso:
- Forma una junta fiable
- Reutilizable
- El material blando, forma una sujeción suave a la columna capilar
- Bajas emisiones
Especificaciones
1,9 cm (1 x 8 pulg) Conectores | |
6,6 mm | |
Empalme de reducción |
Grafito | |
6,4 mm | |
10/paq. |