Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Casquillo reductor para 0,64 cm (1/8 pulg) Conectores
Código de producto. 10412371
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,8 mm
1,59 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10412371 1,59 mm paquete de 10
10045300 0,8 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10412371 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 0726283
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conexiones del sistema sin fugas que mejoran la cromatografía para los sistemas que no son MS
  • Facilidad de uso:
  • Forma una junta fiable
  • Reutilizable
  • El material blando, forma una sujeción suave a la columna capilar
  • Bajas emisiones
Especificaciones
Tipo Empalme de reducción
Longitud (métrico) 6,6 mm
Anchura (métrico) 6,4 mm
Para utilizar con (equipo) 1,9 cm (1 x 8 pulg) Conectores
Material Grafito
Cantidad 10/paq.
Diámetro interior (métrico) 1,59 mm