Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Casquillo reductor para 0,64 cm (1/8 pulg) Conectores
Código de producto. 10045300
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,8 mm
1,59 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10045300 0,8 mm paquete de 10
10412371 1,59 mm paquete de 10
2 options
Código de producto. 10045300
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 0726270
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conexiones del sistema sin fugas que mejoran la cromatografía para los sistemas que no son MS
  • Facilidad de uso:
  • Forma una junta fiable
  • Reutilizable
  • El material blando, forma una sujeción suave a la columna capilar
  • Bajas emisiones
Especificaciones
Tipo Empalme de reducción
Longitud (métrico) 6,6 mm
Anchura (métrico) 6,4 mm
Para utilizar con (equipo) 1,9 cm (1 x 8 pulg) Conectores
Material Grafito
Cantidad 10/paq.
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm