Learn More
Buerkle™ Toma reducida con rosca interior
Fabricados con polipropileno.
7.55€ - 9.55€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Productos alimenticios de la UE |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
Material | Polipropileno |
Tipo de producto | Toma reducida rosca interior |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11876433
|
Buerkle™
8502-1234 |
17,5 mm |
7.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11886433
|
Buerkle™
8502-3410 |
23 mm |
9.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Estructura de polipropileno
- Esterilizables en autoclave hasta 121 °C
- Adecuados para su uso con productos alimenticios
- Se suministran en paquetes de 10
Especificaciones
Productos alimenticios de la UE | |
Esterilizables en autoclave | |
Polipropileno | |
Toma reducida rosca interior |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Buerkle™ Toma reducida con rosca interior