Learn More
Buerkle™ Toma reducida con rosca interior
Fabricados con polipropileno.
Marca:  Buerkle™ 8502-1234
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11876433
  • 7.55€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Estructura de polipropileno
  • Esterilizables en autoclave hasta 121 °C
  • Adecuados para su uso con productos alimenticios
  • Se suministran en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
Productos alimenticios de la UE
Polipropileno
17,5 mm
Esterilizables en autoclave
De 4,57 mm a 7,93 mm (de 1/2 a 3/4 pulgadas)
Toma reducida rosca interior
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Buerkle™ Toma reducida con rosca interior > Anchura: 17,5mm