Learn More
Buerkle™ Toma reducida con rosca interior
Fabricados con polipropileno.
Marca: Buerkle™ 8502-3410
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Estructura de polipropileno
- Esterilizables en autoclave hasta 121 °C
- Adecuados para su uso con productos alimenticios
- Se suministran en paquetes de 10
Especificaciones
Productos alimenticios de la UE | |
Polipropileno | |
23 mm |
Esterilizables en autoclave | |
De 19,05 a 25,4 mm (de 3/4 a 1 pulgadas) | |
Toma reducida rosca interior |
Título del producto
Buerkle™ Toma reducida con rosca interior > Ancho, 23 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido