Learn More
Gilac™ Rectangular HACCP Container with Lid
Rectangular HACCP Container with Lid is a food container for large storage volumes; lid can support the weight of heavy loads.
38.65€ - 99.95€
Código de producto | Marca | Color | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17978421
|
Gilac™
G119509 |
Rojo | 12 L |
38.65€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17968561
|
Gilac™
G119518 |
Amarillo | 12 L |
38.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17908621
|
Gilac™
G119612 |
Blanco | 15 L |
46.40€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17988811
|
Gilac™
G119611 |
Verde | 15 L |
46.40€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17998561
|
Gilac™
G119609 |
Rojo | 15 L |
46.40€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17938621
|
Gilac™
G119618 |
Amarillo | 15 L |
46.40€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17958751
|
Gilac™
G119809 |
Rojo | 35 L |
75.70€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17928471
|
Gilac™
G119818 |
Amarillo | 35 L |
75.70€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17958861
|
Gilac™
G119911 |
Verde | 55 L |
99.95€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- HACCP rectangular food container.
- For large storage volumes, lid can support the weight of heavy loads.
- Multipurpose container.
- Rewritable identification cartridge for inventory tracking.
- No gaps nor overlaps.
- Machine washable.
- Recessed handles for better handling.
- Stackable without lid.
- Compatible with all GILAC 4 and 6 wheel dollies.
Spezifikation
Storage Tote | |
HDPE | |
Rectangulares |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.