Learn More
Gilac™ Rectangular HACCP Container with Lid
Código de producto. 17978421
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Rojo
Verde
Capacidad (métrico):
12 L
15 L
35 L
55 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Capacidad (métrico) unitSize
17978421 Rojo 12 L cada uno
17968561 Amarillo 12 L cada uno
17908621 Blanco 15 L cada uno
17988811 Verde 15 L cada uno
17998561 Rojo 15 L cada uno
17938621 Amarillo 15 L cada uno
17958751 Rojo 35 L cada uno
17928471 Amarillo 35 L cada uno
17958861 Verde 55 L cada uno
9 options
Código de producto. 17978421
Marca: Gilac™ G119509
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rectangular HACCP Container with Lid is a food container for large storage volumes; lid can support the weight of heavy loads.
  • HACCP rectangular food container.
  • For large storage volumes, lid can support the weight of heavy loads.
  • Multipurpose container.
  • Rewritable identification cartridge for inventory tracking.
  • No gaps nor overlaps.
  • Machine washable.
  • Recessed handles for better handling.
  • Stackable without lid.
  • Compatible with all GILAC 4 and 6 wheel dollies.
Especificaciones
Tipo Storage Tote
Material HDPE
Color Rojo
Forma Rectangulares
Capacidad (imperial) 3.2 gal.
Capacidad (métrico) 12 L