Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant SARS-CoV-2 Nucleocapsid His (C-Term) Protein Código de producto.: 18623127
Novus Biologicals™ Recombinant SARS-CoV-2 Nucleocapsid His (C-Term) Protein
Código de producto. 18623127 Tienda Bio Techne Productos
0.05 mg, 50 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. 18623127
Marca: Novus Biologicals™ NBP307087
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación PBS and 10 mM K2CO3.
ID de gen (Entrez) 43740575
Cantidad 0.05 mg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gen 2019-nCoV N Protein, 2019-nCoV Nucleocapsid Protein, COVID-19 N protein, COVID-19 nucleocapsid protein, Human coronavirus Nucleoprotein, nucleocapsid phosphoprotein, Nucleocapsid protein, Nucleoprotein, ORF9; structural protein, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 Nucleocapsid protein, SARS-CoV-2 N protein, SARSCoV2 Nucleoprotein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Nucleocapsid Protein
Conjugado Unconjugated
Especie SARS-CoV-2
Recombinante Recombinant
Formulario Purified
Categoría de investigación Virology Bacteria and Parasites
Grado de pureza o calidad >95% pure by SDS-PAGE
Expresión SARS-CoV-2 Nucleocapsid
Título del producto
Novus Biologicals™ Recombinant SARS-CoV-2 Nucleocapsid His (C-Term) Protein >