Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae IFM1, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) IFM1, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_014619.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 854135 |
Nombre | S. cerevisiae IFM1, mitochondrial Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16047560
|
enQuireBio™
QP7172-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16067560
|
enQuireBio™
QP7172-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16057560
|
enQuireBio™
QP7172-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16077560
|
enQuireBio™
QP7172-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16087560
|
enQuireBio™
QP7172-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16097560
|
enQuireBio™
QP7172-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_014619.1 | |
S. cerevisiae IFM1, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. cerevisiae | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
854135 | |
Research Use Only | |
IFM1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KGKRRNQISK KELKPLNFSI PNYISVNKLA NLLNCRVERL IKDLTALGFE NITTTYILSK EYVELILQEY NFALPNLSTS TNLDNVYDEL KSPVNPKLLT KRAPVVTIMG HVDHGKTTII DYLRKSSVVA QEHGGITQHI GAFQITAPKS GKKITFLDTP GHAAFLKMRE RGANITDIIV LVVSVEDSLM PQTLEAIKHA KNSGNEMIIA ITKIDRIPQP KEREKKIEKV INDLIVQGIP VEKIGGDVQV IPISAKTGEN MDLLEESIVL LSEVMDIRAE NSPKTIAEGW IIESQVKKQV GNVATVLVKK GTLQKGKILI CGNTFCKIKN LIDDKGIPIL KATPSYATEV LGWKDVPHVG DEVIQVKSEA IAKKFISKRQ DLIEVQKNSS IVEKLNEERA LAKEQHLNKE LEHENTVQEH EQNTGPKLIN YIIKCDVSGS AEAVSESISS LGNDEVRCNV ISSSVGIPTE SDLKMAQITE STILCFNLGN LPSEVINNRA GIKIKQYNVI YKLIEDVTET LTENLKPIFE KKIVSTVDVR ETFDFRLKKK IIRIAGCKVN NGVIKKNSLV QVVRGPNEDV IFDGKISTLK HNKDDVAEVS KGHECGITFE SGFEGFKPGD KILVYENVRV PRYL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |