Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae IFM1, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) IFM1, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7172-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16077560
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_014619.1
S. cerevisiae IFM1, mitochondrial Protein
Research Use Only
IFM1
Recombinant Protein
E. coli
KGKRRNQISK KELKPLNFSI PNYISVNKLA NLLNCRVERL IKDLTALGFE NITTTYILSK EYVELILQEY NFALPNLSTS TNLDNVYDEL KSPVNPKLLT KRAPVVTIMG HVDHGKTTII DYLRKSSVVA QEHGGITQHI GAFQITAPKS GKKITFLDTP GHAAFLKMRE RGANITDIIV LVVSVEDSLM PQTLEAIKHA KNSGNEMIIA ITKIDRIPQP KEREKKIEKV INDLIVQGIP VEKIGGDVQV IPISAKTGEN MDLLEESIVL LSEVMDIRAE NSPKTIAEGW IIESQVKKQV GNVATVLVKK GTLQKGKILI CGNTFCKIKN LIDDKGIPIL KATPSYATEV LGWKDVPHVG DEVIQVKSEA IAKKFISKRQ DLIEVQKNSS IVEKLNEERA LAKEQHLNKE LEHENTVQEH EQNTGPKLIN YIIKCDVSGS AEAVSESISS LGNDEVRCNV ISSSVGIPTE SDLKMAQITE STILCFNLGN LPSEVINNRA GIKIKQYNVI YKLIEDVTET LTENLKPIFE KKIVSTVDVR ETFDFRLKKK IIRIAGCKVN NGVIKKNSLV QVVRGPNEDV IFDGKISTLK HNKDDVAEVS KGHECGITFE SGFEGFKPGD KILVYENVRV PRYL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
854135
200 μg
Not determined.
Full Length
S. cerevisiae
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol