Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Alanine / arginine aminopeptidase Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Alanine/arginine aminopeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP7127-1mg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_011913.1 | |
S. cerevisiae Alanine / arginine aminopeptidase Protein | |
Research Use Only | |
AAP1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSREVLPNNV TPLHYDITLE PNFRAFTFEG SLKIDLQIND HSINSVQINY LEIDFHSARI EGVNAIEVNK NENQQKATLV FPNGTFENLG PSAKLEIIFS GILNDQMAGF YRAKYTDKVT GETKYMATTQ MEATDARRAF PCFDEPNLKA TFAVTLVSES FLTHLSNMDV RNETIKEGKK YTTFNTTPKM STYLVAFIVA DLRYVESNNF RIPVRVYSTP GDEKFGQFAA NLAARTLRFF EDTFNIEYPL PKMDMVAVHE FSAGAMENWG LVTYRVIDLL LDIENSSLDR IQRVAEVIQH ELAHQWFGNL VTMDWWEGLW LNEGFATWMS WYSCNKFQPE WKVWEQYVTD NLQRALNLDS LRSSHPIEVP VNNADEINQI FDAISYSKG | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |
856443 | |
1 mg | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
S. cerevisiae | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Alanine / arginine aminopeptidase Protein > 1mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido