Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Alanine / arginine aminopeptidase Protein
Código de producto. p-7153899
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16087450
Marca: enQuireBio™ QP712710ug
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Alanine/arginine aminopeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_011913.1
ID de gen (Entrez) 856443
Nombre S. cerevisiae Alanine / arginine aminopeptidase Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen AAP1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada S. cerevisiae
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MSREVLPNNV TPLHYDITLE PNFRAFTFEG SLKIDLQIND HSINSVQINY LEIDFHSARI EGVNAIEVNK NENQQKATLV FPNGTFENLG PSAKLEIIFS GILNDQMAGF YRAKYTDKVT GETKYMATTQ MEATDARRAF PCFDEPNLKA TFAVTLVSES FLTHLSNMDV RNETIKEGKK YTTFNTTPKM STYLVAFIVA DLRYVESNNF RIPVRVYSTP GDEKFGQFAA NLAARTLRFF EDTFNIEYPL PKMDMVAVHE FSAGAMENWG LVTYRVIDLL LDIENSSLDR IQRVAEVIQH ELAHQWFGNL VTMDWWEGLW LNEGFATWMS WYSCNKFQPE WKVWEQYVTD NLQRALNLDS LRSSHPIEVP VNNADEINQI FDAISYSKG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.