Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae A-agglutinin-binding subunit Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) A-agglutinin-binding subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Numero di accesso | NP_011483.3 |
---|---|
ID gene (immissione) | 852851 |
Nome | S. cerevisiae A-agglutinin-binding subunit Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16017570
|
enQuireBio™
QP7176-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16057570
|
enQuireBio™
QP7176-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16007570
|
enQuireBio™
QP7176-ec-100ug |
100 μg |
1025.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16037570
|
enQuireBio™
QP7176-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16047570
|
enQuireBio™
QP7176-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16027570
|
enQuireBio™
QP7176-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_011483.3 | |
S. cerevisiae A-agglutinin-binding subunit Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. cerevisiae | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
852851 | |
Research Use Only | |
AGA2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QELTTICEQI PSPTLESTPY SLSTTTILAN GKAMQGVFEY YKSVTFVSNC GSHPSTTSKG SPINTQYVF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae A-agglutinin-binding subunit Protein