Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae A-agglutinin-binding subunit Protein Código de producto.: 16057570
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae A-agglutinin-binding subunit Protein
Código de producto. 16057570
50 μg, 50 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16057570
Marca: enQuireBio™ QP7176ec50ug
Cantidad Precio
1 437.00€ / 50 microgramos
6 407.98€ / 50 microgramos
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) A-agglutinin-binding subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_011483.3
ID de gen (Entrez) 852851
Nombre S. cerevisiae A-agglutinin-binding subunit Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen AGA2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada S. cerevisiae
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia QELTTICEQI PSPTLESTPY SLSTTTILAN GKAMQGVFEY YKSVTFVSNC GSHPSTTSKG SPINTQYVF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae A-agglutinin-binding subunit Protein >