Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus LDH-A / LDHA Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain Mu50 / ATCC 700699) LDH-A / LDHA, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | WP_001031880.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 31213039 |
Nombre | S. aureus LDH-A / LDHA Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16057910
|
enQuireBio™
QP7260-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16077910
|
enQuireBio™
QP7260-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16067910
|
enQuireBio™
QP7260-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16087910
|
enQuireBio™
QP7260-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16097910
|
enQuireBio™
QP7260-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16007920
|
enQuireBio™
QP7260-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
WP_001031880.1 | |
S. aureus LDH-A / LDHA Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. aureus | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
31213039 | |
Research Use Only | |
LDHA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNKFKGNKVV LIGNGAVGSS YAFSLVNQSI VDELVIIDLD TEKVRGDVMD LKHATPYSPT TVRVKAGEYS DCHDADLVVI CAGAAQKPGE TRLDLVSKNL KIFKSIVGEV MASKFDGIFL VATNPVDILA YATWKFSGLP KERVIGSGTI LDSARFRLLL SEAFDVAPRS VDAQIIGEHG DTELPVWSHA NIAGQPLKTL LEQRPEGKAQ IEQIFVQTRD AAYDIIQAKG ATYYGVAMGL ARITEAIFRN EDAVLTVSAL LEGEYDEEDV YIGVPAVINR NGIRNVVEIP LNDEEQSKFA HSAKTLKDIM AEAEELK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |