Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus LDH-A / LDHA Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain Mu50 / ATCC 700699) LDH-A / LDHA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7260-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16097910
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_001031880.1
S. aureus LDH-A / LDHA Protein
Research Use Only
LDHA
Recombinant Protein
E. coli
MNKFKGNKVV LIGNGAVGSS YAFSLVNQSI VDELVIIDLD TEKVRGDVMD LKHATPYSPT TVRVKAGEYS DCHDADLVVI CAGAAQKPGE TRLDLVSKNL KIFKSIVGEV MASKFDGIFL VATNPVDILA YATWKFSGLP KERVIGSGTI LDSARFRLLL SEAFDVAPRS VDAQIIGEHG DTELPVWSHA NIAGQPLKTL LEQRPEGKAQ IEQIFVQTRD AAYDIIQAKG ATYYGVAMGL ARITEAIFRN EDAVLTVSAL LEGEYDEEDV YIGVPAVINR NGIRNVVEIP LNDEEQSKFA HSAKTLKDIM AEAEELK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
31213039
500 μg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol